18106
Benzoato sodico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Sinonimo/i:
Acido benzoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
powder
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
oxidizable impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogenated compounds (as Cl)
Perdita
≤1% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 556 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- 2-Phenoxyethyl benzoate via phase-transfercatalyzed esterification with 2-phenoxyethyl bromide.
- Ynones by Pd free coupling reactionwith terminal alkynes in the presence of cyanuric chloride and magnesiumchloride.
- 3-Methyl-4-arylmethylene-isoxazol-5(4H)-onesby reacting ethyl acetoacetate, hydroxylamine hydrochloride, and aromaticaldehydes.
- 4-Pyrazolylmethylene-3-phenylisoxazol-5(4H)-onesvia three-component cyclocondensation of pyrazole-4-carbaxaldehyde withβ-ketoesters and hydroxylamine hydrochloride.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?