17773
1-Amino-3-methylbutane hydrochloride
puriss., ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Isopentylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-69 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)