17310
Paraffin wax
purum
Sinonimo/i:
Paraffins
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Stato
crystalline (chunks)
powder or solid
Temp. transizione
solidification point 60-65 °C
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)