17185
m-Enterococcus Agar, modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Membrane filter Enterococcus Agar, modified
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
cycloheximide, 0.05 g/L
esculin, 1 g/L
nalidixic acid, 0.25 g/L
pancreatic digest of gelatin, 10 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 15 g/L
yeast extract, 30 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?