163031
3-Nitrophenol
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
3-NP, m-NP, m-Nitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
P. eboll.
194 °C/70 mmHg (lit.)
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?