16016
Fenolo
puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
complies with USP (identity)
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
Stato
crystalline (detached)
Temp. autoaccensione
1319 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Limite di esplosione
8.6 %
Impurezze
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point ≥40 °C
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Citrobacter spp.
Escherichia coli
coliforms
applicazioni
food and beverages
water monitoring
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.