Documenti fondamentali
8.22296
Sigma-Aldrich
Fenolo
for synthesis
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-632-7
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
crystalline solid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Potenza
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 81 °C
Solubilità
84 g/L
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup