Key Documents
14515
Supelco
Vanillic acid 4-β-D-glucoside
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid 4-β-D-glucoside, Vanillic acid 4-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Beilstein:
5452207
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤12.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O9/c1-21-8-4-6(13(19)20)2-3-7(8)22-14-12(18)11(17)10(16)9(5-15)23-14/h2-4,9-12,14-18H,5H2,1H3,(H,19,20)/t9-,10-,11+,12-,14-/m1/s1
JYFOSWJYZIVJPO-YGEZULPYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)