13180
Benzylamine
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
α-Aminotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
n20/D 1.543
P. ebollizione
184-185 °C (lit.)
Punto di fusione
10 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?