12124
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated III
for GC derivatization, LiChropur™, activated with imidazole
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide imidazole mixture, MSTFA activated III
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.383
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs