11363
Avicel® PH-101
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Cellulose, Cellulose microcrystalline, Cellulosum microcristallinum, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0 - 7.5
Solubilità
soluble (ammoniacal solution of copper tetramine)
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?