108308
N-Ethyl-o-toluidine
97%
Sinonimo/i:
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-aminotoluene, N-Ethyl-2-methylaniline
Saggio
97%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCNc1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?