08965
FluoroFlash® Silica Gel 40 μm
~40 μm particle size
Sinonimo/i:
Silica Gel FluoroFlash® 40 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41116134
NACRES:
NC.05
Prodotti consigliati
tecniche
LPLC: suitable
Livello qualitativo
Area superficiale
~500 m2/g
Perdita
≤1.0% loss on drying
Gruppo funzionale matrice
Silica
Dimensione particelle
~40 μm
Dimensione pori
60 Å porosity
Densità bulk
~0.5 g/mL
Categorie correlate
Confezionamento
package with 100 g
Note legali
Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?