Documenti fondamentali
07436
Millipore
Vegetable Hydrolysate No. 2
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from vegetable, Liver Hydrolysate Replacement, Liver Powder Replacement
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
Impurezze
≤12% ash
Perdita
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, light yellow
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Compatibilità
Brucella spp.
Clostridium spp.
Applicazioni
Vegetable Hydrolysate No. 2 is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Liver Powder, Dehydrated (Cat. No. 70165) to yield good growth of fastidious anaerobic bacteria such as Clostridia, Bacteroides and Brucella.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2