07245
Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
4-Aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, GABA methyl ester hydrochloride, Methyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless
Punto di fusione
120-125 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CCCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(7)3-2-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)