Documenti fondamentali
06756
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)