Documenti fondamentali
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.61
Beilstein:
4143621
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Stato
solid
Purezza ottica
ee: ≥97.0% (GC)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)