Documenti fondamentali
05951501
Ylang-ylang oil
secondary reference standard
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Origine biologica
Cananga odorata
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Geranyl acetate (quantitative); Benzyl acetate, Linalool (qualitative)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)