05585
Sulcotrione-d4 (benzoyl-3-d,mesyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[2-Chloro-4-(methyl-d3-sulfonyl)benzoyl-3-d]-1,3-cyclohexanedione, Sulcotrione-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)