Documenti fondamentali
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)