Key Documents
05190
Sigma-Aldrich
L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, L-Ala-OtBu·HCl
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Beilstein:
3562140
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to off-white
Punto di fusione
168-175 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH