05038
Agar
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Residuo alla calcinazione
≤1.5%
Perdita
≤10% loss on drying
pH
5.5-7.5 (25 °C)
Punto di fusione
≥85 °C
Temp. transizione
gel point 32-35 °C
Resistenza del gel
>900 g/cm2
Solubilità
H2O: 1.5%, clear to almost clear (100 °C/15 min.)
Cationi in tracce
Ca: ≤2500 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Mg: ≤900 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
applicazioni
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrizione generale
- Plant cell culture studies.
- As medium supplement for the growth of wild-type Arabidopsis thaliana (ecotype Columbia) and transgenic seeds.
- For the solidification of culture medium of cork oak somatic embryos.
- It may be used for incubation of single antibody-forming cell to investigate the plaque formation.
- Agar suspension culture may be used for the analysis of cell transformation of palyoma virus.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?