Key Documents
01916
Millipore
Agar
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Formula condensata:
(C12H18O9)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Perdita
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
Punto di fusione
85-89 °C
Temp. transizione
gel point 34-36 °C
Resistenza del gel
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤2.75%
Cationi in tracce
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Applicazioni
This agar is a mxture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good charakteristics as the typical pure Gelidium agar.
Risultati analitici
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)