Documenti fondamentali
04100
Sigma-Aldrich
Ethylhydrazine oxalate
≥96.0% (T)
Sinonimo/i:
Ethylhydrazine ethanedioate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H8N2 · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Beilstein:
3697941
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (T)
Impurezze
~2% hydrazine
Punto di fusione
170-173 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
hydrazine
Stringa SMILE
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethylhydrazine oxalate can be used to synthesize:
  • 1-ethyl-1H-indazoles
  • 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
  • 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Parallel Synthesis of Novel 3-Substituted 1-Ethyl-6-methylpyrimido [4, 5-c] pyridazine-5, 7 (1 H, 6 H)-dione Analogs.
Chen Y, et al.
Synthetic Communications, 40(6), 821-832 (2010)
Regioselective synthesis of 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines.
Dirat O, et al.
Tetrahedron Letters, 47(11), 1729-1731 (2016)
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Liu HJ, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)
Giorgio Ramadori et al.
Cell reports, 30(11), 3851-3863 (2020-03-19)
Cancer therapy is limited, in part, by lack of specificity. Thus, identifying molecules that are selectively expressed by, and relevant for, cancer cells is of paramount medical importance. Here, we show that peptidyl-prolyl-cis-trans-isomerase (PPIase) FK506-binding protein 10 (FKBP10)-positive cells are