Documenti fondamentali
02743
Supelco
Sulfaethoxypyridazine
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N1-(6-Ethoxy-3-pyridazinyl)-sulfanilamid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
FFJIWWBSBCOKLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: sulfonamide
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sulfamerazine ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S8876
Sulfamerazine
Sulfamethazine 99.0-101.0% (on dried basis)
Sigma-Aldrich
S6256
Sulfamethazine
Sulfathiazole
Supelco
S9876
Sulfathiazole
Sulfasalazine 97.0-101.5%
Sigma-Aldrich
S0883
Sulfasalazine
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco