01713
Cryolite
synthetic, ≥97.0% (from F)
Sinonimo/i:
Kryolith, Sodium hexafluoroaluminate
Saggio
≥97.0% (from F)
Forma fisica
powder
Qualità
synthetic
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.5% silicic acid (as SiO2)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤500 mg/kg
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?