Documenti fondamentali
40-1009
Sigma-Aldrich
Alizarin red S solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7-5.2
Compatibilità
for titration
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)