Documenti fondamentali
30-5440
Sigma-Aldrich
Turbidity standard solution
turbidity 1000 NTU
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
SAJ special grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1.0 mg/mL kaolin
Torbidità
1000 NTU
Temperatura di conservazione
15-25°C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)