TURB1000
Turbidity 1000 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Sinonimo/i:
Turbidity Calibration Standard (1000 NTU)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
certificate is enclosed in each package
Produttore/marchio commerciale
RTC TURB1000-100
Concentrazione
in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to the SI and higher order standards from NIST
- Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
- Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
- Available in high-density polyethylene bottles of volumes 100, 500, and 1000 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
- Prepared using deionized water as a solvent
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)