30-0901
Tetraidrofurano
≥99.0%, SAJ first grade, contains BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, SAJ first grade, ≥99.0%
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
BHT as stabilizer
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Buffer systems for environmental toxicology: A study utilized buffer concentrates within a tiered regulatory framework for aquatic risk assessment of pesticides, emphasizing the critical role of standardized buffer systems in maintaining consistent experimental conditions (Santos et al., 2024).
- Buffer concentrate in pharmaceutical formulations: Buffer concentrates were used in the development of a prolonged permeation in situ gel for Levofloxacin HCl-Salicylic Acid, underlining the importance of buffer systems in drug release modulation and stability (Khaing et al., 2024).
- Buffer concentrate in diagnostic assays: The formulation of lateral flow devices for the detection of urinary biomarkers in kidney health assessments incorporated buffer concentrates to ensure optimal reagent performance and reaction kinetics (D Souza et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
5.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?