30-0110
L-(+)-Tartaric acid
JIS special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
797 °F
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup