28-3010
Idrossido di sodio
1 M
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 M
1 N
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1