27-0220
Resorcinol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1126 °F
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
P. ebollizione
178 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?