Documenti fondamentali
24-6460
Sigma-Aldrich
Pyoktanin Blue
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
About This Item
Numero CAS:
Colour Index:
42535
Beilstein:
8464808
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado:
SAJ first grade
Grado
SAJ first grade
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
137 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)