24-5730
Potassium thiocyanate solution
0.1 M
Sinonimo/i:
Potassium rhodanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.1 M
1/10 N
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?