24-4820
Potassium iodate
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
560 °C (lit.)
Densità
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?