23-0250
Castor oil
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
313 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
557.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
292 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)