19-2190
L-metionina
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Acido L-2-ammino-4-(metiltio)butanoico, Acido (S)-2-ammino-4-(metilmercapto)butirrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.5%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?