Documenti fondamentali
19-2060
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
Sinonimo/i:
Metaphosphoric acid
About This Item
Formula condensata:
(HPO3)n
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
≥37.0% (HPO3)
Solubilità
water: miscible
Densità
2 g/cm3
Stringa SMILE
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)