19-1010
Manganese standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Mn+2, 1 mg/mL Mn+2
Sinonimo/i:
Manganese(II) chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Mn+2
1000 ppm Mn+2
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?