1.09988
Manganese standard
1000 mg Mn, (MnCl₂ in H₂O) Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
Concentrazione
1000 mg Mn in H2O
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
content (Mn): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method:+/- 2 mg
Determination method:Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method:+/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1