18-0120
D-lattosio
SAJ special grade
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucosio, Zucchero del latte
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?