07-4871
Dimetil solfossido
suitable for HPLC
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C