Documenti fondamentali
05-1060
Sigma-Aldrich
Calcium stearate
CP, 6.2-7.2% Ca basis
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.02
Beilstein:
3919698
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Grado
CP
Stato
solid
Composizione
Ca, 6.2-7.2%
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)