03-1150
Benzoic acid
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
Temp. autoaccensione
1061 °F
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Densità
1.32 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?