Documenti fondamentali
01-6570
Sigma-Aldrich
Arsenic standard solution
1 mg/mL As, 1000 ppm As, suitable for atomic absorption spectrometry
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL As
1000 ppm As
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)