11363743001
Roche
Nutridoma™-CS
suitable for hybridoma, solution, pkg of 10 mL (50x)
Sinonimo/i:
sostituzioni del plasma
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; 0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 10 mL (50x)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
50 ×
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
mycoplasma, tested
100 EU/mL endotoxin (LAL test)
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Soluzione, concentrata 50x, biochimicamente definita, filtrata attraverso membrana con pori da 0,2 μm, supplemento per terreni privi di siero composto da albumina, insulina, transferrina, diverse citochine, una fonte di colesterolo e altri composti definiti organici e inorganici. Nutridoma-CS contiene proteine umane.
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash