Documenti fondamentali
YY3009054
Millipore
Schermo di supporto rivestito in PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Schermo rivestito in PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
316 stainless steel
PTFE-coated
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I supporti per filtri in acciaio inossidabile sono progettati per pulire a fondo o sterilizzare liquidi e gas mediante filtrazione a pressione. Gli schermi di supporto rivestiti in PTFE possono essere sottoposti a trattamento in autoclave con le membrane in sede.
YY3009000 Portafiltri in acciaio inossidabile, 90 mm
Parti di ricambio
XX2504705 Adattatore da tubo DI 3/8" (9,5 mm) a NPTM 1/4"
XX4204708 Valvola di sfiato/sicurezza
YY3009053 O-ring in PTFE, per supporto da 90 mm
YY3009054 Schermo di supporto rivestito in PTFE
YY2209058 Griglia di drenaggio dello schermo, 90 mm
YY2209059 Gambe
Applicazioni
Accessori per supporti per filtri per la preparazione dei campioni.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13