Documenti fondamentali
YT3009018-M
Millipore
Adapter, 1/8 NPTM to 1/4 tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiali
316 stainless steel
Livello qualitativo
Raccordi
1/4 in. O.D. inlet/outlet tube for 1/8 in. NPTM
Compatibilità
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Accessories for filter holders for sample preparation.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13