XX802GS25
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Lunghezza
7.6 m (25 ft)
Diametro
3.75 mm
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Autoclavable
Autoclavable
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany